1,3-Bis(dimethylamino)propan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-diaminopropane, TMPDA, N1,N1,N3,N3-Tetramethylpropane-1,3-diamine, 1,3-Bis(dimethylamino)propane, N,N,N',N'-Tetramethyltrimethylenediamine
Purity: 99%
CAS No.: 110-95-2
Molecular Formula: (CH3)2N(CH2)3N(CH3)2
Formula Weight: 130.24
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.4234
Boiling Point: 145-146°
Beilstein Reference: 1734176
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008337
Formel:
C₇H₁₈N₂ Molekylvægt: 130.23 g/mol Kogepunkt: 145…146 °C Massefylde: 0.820 Flammepunkt: 31 °C (87 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008337 CAS-nummer: 110-95-2 EINECS: 203-818-8 UN nummer: 2734 ADR: 8 II |