1-Chlor-3-Fluor-4-iodbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Purity: 98%
CAS No.: 6797-79-1
Molecular Formula: C6H3ClFI
Formula Weight: 256.45
Flash Point:
Formel:
C₆H₃ClFI Kogepunkt: 217 °C Massefylde: 1,980 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00079729 CAS-nummer: 6797-79-1 |