cis-2-Nonen-1-ol 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A18842.14
A18842.06
A18842.14EA
2110
DKK
A18842.14
A18842.06
cis-2-Nonen-1-ol 95%
cis-2-Nonen-1-ol
Purity: 95%
CAS No.: 41453-56-9
Molecular Formula: C9H18O
Formula Weight: 142.24
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 106°/20mm
MDL No.: MFCD00063210
Formel:
C₉H₁₈O Kogepunkt: 106 °C (20 mmHg) Massefylde: 0,845 Flammepunkt: 101 °C (214 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00063210 CAS-nummer: 41453-56-9 EINECS: 255-376-0 |