3-Fluor-p-anisidin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A18606.03 A18606.06 A18606.14
A18606.03EA 472 DKK
A18606.03 A18606.06 A18606.14
3-Fluor-p-anisidin ≥98%
3-Fluor-p-anisidin
Purity: 98+% CAS No.: 366-99-4 Molecular Formula: C7H8FNO Formula Weight: 141.15 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 80-84° Boiling Point: 135°/18mm Beilstein Reference: 2717083 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00075040
Formel: C₇H₈FNO
Kogepunkt: 135 °C (18 mmHg)
Smeltepunkt: 80…84 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075040
CAS-nummer: 366-99-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III