3-Fluor-p-anisidin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 98+%
CAS No.: 366-99-4
Molecular Formula: C7H8FNO
Formula Weight: 141.15
Flash Point:
Formel:
C₇H₈FNO Kogepunkt: 135 °C (18 mmHg) Smeltepunkt: 80…84 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00075040 CAS-nummer: 366-99-4 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |