2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzaldehyd ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A18500.03
A18500.06
A18500.14
A18500.03EA
447
DKK
A18500.03
A18500.06
A18500.14
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzaldehyd ≥97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 89763-93-9
Molecular Formula: C8H4F4O
Formula Weight: 192.11
Flash Point: 110° (230°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 118-119°
Beilstein Reference: 7703632
MDL No.: MFCD00061310
Formel:
C₈H₄F₄O Molekylvægt: 192.11 g/mol Kogepunkt: 118…119 °C Massefylde: 1.410 Flammepunkt: 110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00061310 CAS-nummer: 89763-93-9 UN nummer: 1987 ADR: 3 III |