Tris(3-methoxyphenyl)phosphin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A17949.03 A17949.06
A17949.03EA 758 DKK
A17949.03 A17949.06
Tris(3-methoxyphenyl)phosphin ≥98%
Tris(3-methoxyphenyl)phosphin
Purity: 98% CAS No.: 29949-84-6 Molecular Formula: C21H21O3P Formula Weight: 352.37 Melting Point: 113-115° MDL No.: MFCD00008386
Formel: C₂₁H₂₁O₃P
Molekylvægt: 352.37 g/mol
Smeltepunkt: 113…115 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008386
CAS-nummer: 29949-84-6