1,1,1-Trifluoriodoethan ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroethyliodide, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroiodoethane, 1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane
A17804.09 A17804.18
A17804.09EA 780 DKK
A17804.09 A17804.18
1,1,1-Trifluoriodoethan ≥99%
1,1,1-Trifluoriodoethan
Purity: 99% CAS No.: 353-83-3 Molecular Formula: CF3CH2I Formula Weight: 209.94 Refractive Index: 1.4009 Boiling Point: 53-55° MDL No.: MFCD00001082
Formel: C₂H₂F₃I
Molekylvægt: 209.94 g/mol
Kogepunkt: 53…55 °C
Massefylde: 2.142
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001082
CAS-nummer: 353-83-3
EINECS: 206-541-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III