4,5-Dichlor-o-phenylendiamin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4,5-Dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-Diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-Dichlorobenzene-1,2-diamine
A17738.06 A17738.14 A17738.22
A17738.06EA 950 DKK
A17738.06 A17738.14 A17738.22
4,5-Dichlor-o-phenylendiamin 98%
4,5-Dichlor-o-phenylendiamin
Purity: 98% CAS No.: 5348-42-5 Molecular Formula: C6H6Cl2N2 Formula Weight: 177.03 Melting Point: ca 162° dec. Beilstein Reference: 1072811 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007723
Formel: C₆H₆Cl₂N₂
Molekylvægt: 177.03 g/mol
Kogepunkt: 305
Smeltepunkt: ∼ 162 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007723
CAS-nummer: 5348-42-5
EINECS: 226-305-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III