1,3-Bis(diethylamino)propan 97%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 97%
CAS No.: 60558-96-5
Molecular Formula: (CH3CH2)2N(CH2)3N(CH2CH3)2
Formula Weight: 186.34
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4377
Boiling Point: 133°/80mm
Beilstein Reference: 1741257
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00009057
Formel:
C₁₁H₂₆N₂ Kogepunkt: 133 °C (80 mmHg) Massefylde: 0,810 Flammepunkt: 76 °C (168 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009057 CAS-nummer: 60558-96-5 ADR: 8,III |