2,4,5-Triphenylimidazol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Lophine, 2,4,5-Triphenyl-1H-imidazole
A17291.09 A17291.18 A17291.30
A17291.09EA 500 DKK
A17291.09 A17291.18 A17291.30
2,4,5-Triphenylimidazol ≥97%
2,4,5-Triphenylimidazole
Purity: 97% CAS No.: 484-47-9 Molecular Formula: C21H16N2 Formula Weight: 296.38 Melting Point: 274-278° Beilstein Reference: 236652
Formel: C₂₁H₁₆N₂
Kogepunkt: 509 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 274…278 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005187
CAS-nummer: 484-47-9
EINECS: 207-606-6