3,3'-Thiodipropionsyre 98
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,3-Thiodipropionic acid
A17220.30 A17220.0B
A17220.30EA 383 DKK
A17220.30 A17220.0B
3,3'-Thiodipropionsyre 98
3,3'-Thiodipropionsyre
Purity: 98% CAS No.: 111-17-1 Molecular Formula: C6H10O4S Formula Weight: 178.21 Melting Point: 127-134° Beilstein Reference: 1210299 Merck Reference: 14,9332 MDL No.: MFCD00002781
Formel: C₆H₁₀O₄S
Molekylvægt: 178.21 g/mol
Kogepunkt: 347
Smeltepunkt: 127…134 °C
Massefylde: 1.496 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002781
CAS-nummer: 111-17-1
EINECS: 203-841-3
Merck Index: 12,09468