(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (±)-2-Hydroxymethyloxolan
A17078.0F A17078.AE A17078.AP
A17078.0FEA 1020 DKK
A17078.0F A17078.AE A17078.AP
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol 98%
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol
Purity: 98% CAS No.: 97-99-4 Molecular Formula: C5H10O2 Formula Weight: 102.13 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4520 Melting Point: -80° Boiling Point: 178° Beilstein Reference: 102723 Merck Reference: 14,9213 MDL No.: MFCD00005372
Formel: C₅H₁₀O₂
Molekylvægt: 102.13 g/mol
Kogepunkt: 178 °C
Smeltepunkt: < –80 °C
Massefylde: 1.053
Flammepunkt: 75 °C (167 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005372
CAS-nummer: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 12,09353