3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A16880.09 A16880.18
A16880.09EA 429 DKK
A16880.09 A16880.18
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoesyre ≥98%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoesyre
Purity: 98% CAS No.: 1421-49-4 Molecular Formula: C15H22O3 Formula Weight: 250.34 Melting Point: 206-209° Beilstein Reference: 2216948
Formel: C₁₅H₂₂O₃
Kogepunkt: 374 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 206…209 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008827
CAS-nummer: 1421-49-4
EINECS: 215-823-2