4,4'-Oxydianilin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: p-Aminophenylether
A16815.22 A16815.18 A16815.36
A16815.22EA 756 DKK
A16815.22 A16815.18 A16815.36
4,4'-Oxydianilin 98%
4,4'-Oxydianilin
Purity: 98% CAS No.: 101-80-4 Molecular Formula: C12H12N2O Formula Weight: 200.24 Flash Point: 218°(424°F) Melting Point: 189-192° Boiling Point: 190°/0.1mm Beilstein Reference: 475735 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007863
Formel: C₁₂H₁₂N₂O
Molekylvægt: 200.24 g/mol
Kogepunkt: 190 °C (0.1 mmHg)
Smeltepunkt: 189…192 °C
Flammepunkt: 218 °C (424 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007863
CAS-nummer: 101-80-4
EINECS: 202-977-0
ADR: 9 III