3-Chlor-α,α,α,4-tetrafluortoluen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A16670.06 A16670.14
A16670.06EA 902 DKK
A16670.06 A16670.14
3-Chlor-α,α,α,4-tetrafluortoluen ≥98%
3-Chlor-α,α,α,4-tetrafluortoluen
Purity: 98% CAS No.: 78068-85-6 Molecular Formula: C7H3ClF4 Formula Weight: 198.55 Flash Point: 42°(108°F) Refractive Index: 1.4355 Boiling Point: 137° Beilstein Reference: 4309386 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00042207
Formel: C₇H₃ClF₄
Kogepunkt: 137 °C
Massefylde: 1,490
Flammepunkt: 42 °C (108 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042207
CAS-nummer: 78068-85-6
ADR: 3,III