3-Acetylindol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A16221.06 A16221.14 A16221.22
A16221.06EA 480 DKK
A16221.06 A16221.14 A16221.22
3-Acetylindol ≥98%
3-Acetylindol
Purity: 98% CAS No.: 703-80-0 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Melting Point: 186-192° Beilstein Reference: 122579
Formel: C₁₀H₉NO
Kogepunkt: 144…145 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 186…192 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005626
CAS-nummer: 703-80-0
EINECS: 211-875-5