4-Chlor-m-phenylendiamin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A15430.06 A15430.14
A15430.06EA 841 DKK
A15430.06 A15430.14
4-Chlor-m-phenylendiamin 97%
4-Chlor-m-phenylendiamin
Purity: 97% CAS No.: 5131-60-2 Molecular Formula: C6H7ClN2 Formula Weight: 142.59 Melting Point: 87-90° MDL No.: MFCD00025284
Formel: C₆H₇ClN₂
Kogepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 87…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025284
CAS-nummer: 5131-60-2
EINECS: 225-877-9