4,4'-Dihydroxybenzophenon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A15097.06 A15097.14 A15097.22
A15097.06EA 544 DKK
A15097.06 A15097.14 A15097.22
4,4'-Dihydroxybenzophenon ≥98%
4,4'-Dihydroxybenzophenon
Purity: 98+% CAS No.: 611-99-4 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 221-225° Beilstein Reference: 1874572
Formel: C₁₃H₁₀O₃
Kogepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 221…225 °C
Massefylde: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002358
CAS-nummer: 611-99-4
EINECS: 210-288-1