(4-Methoxyphenyl)acetonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Methoxybenzyl cyanide, 4-Methoxyphenylacetonitrile
A15056.14
A15056.22
A15056.14EA
323
DKK
A15056.14
A15056.22
(4-Methoxyphenyl)acetonitril ≥98%
(4-Methoxyphenyl)acetonitril
Purity: 98%
CAS No.: 104-47-2
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Flash Point: 117°(242°F)
Refractive Index: 1.5300
Melting Point: 8°
Boiling Point: 285-287°
Beilstein Reference: 509162
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001919
Formel:
C₉H₉NO Molekylvægt: 147.18 g/mol Kogepunkt: 285…287 °C Smeltepunkt: 8 Massefylde: 1.085 Flammepunkt: 117 °C (242 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001919 CAS-nummer: 104-47-2 EINECS: 203-206-0 UN nummer: 3276 ADR: 6.1 III |