Isoxazol-5-carbonylchlorid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A14625.03
A14625.06
A14625.03EA
823
DKK
A14625.03
A14625.06
Isoxazol-5-carbonylchlorid ≥97%
Isoxazol-5-carbonylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 62348-13-4
Molecular Formula: C4H2ClNO2
Formula Weight: 131.52
Refractive Index: 1.4990
Boiling Point: 167-168°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00067868
Formel:
C₄H₂ClNO₂ Molekylvægt: 131.52 g/mol Kogepunkt: 167…168 °C Massefylde: 1.362 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00067868 CAS-nummer: 62348-13-4 UN nummer: 3265 ADR: 8 II |