3-(4-Hydroxyphenyl)propionsyre ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A14567.09 A14567.18 A14567.30
A14567.09EA 438 DKK
A14567.09 A14567.18 A14567.30
3-(4-Hydroxyphenyl)propionsyre ≥99%
3-(4-Hydroxyphenyl)propionsyre
Purity: 99% CAS No.: 501-97-3 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 126-131° Beilstein Reference: 2209841
Formel: C₉H₁₀O₃
Kogepunkt: 208…210 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: 126…131 °C
Massefylde: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002778
CAS-nummer: 501-97-3
EINECS: 207-931-3