α,α,α-Trifluor-p-toluonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzotrifluoride, p-(Trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 455-18-5
Molecular Formula: C8H4F3N
Formula Weight: 171.12
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4583
Melting Point: 36-40°
Boiling Point: 183-185°
Beilstein Reference: 2046478
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001826
Formel:
C₈H₄F₃N Molekylvægt: 171.12 g/mol Kogepunkt: 183…185 °C Smeltepunkt: 36…40 °C Massefylde: 1.278 Flammepunkt: 71 °C (159 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001826 CAS-nummer: 455-18-5 EINECS: 207-239-1 UN nummer: 3439 ADR: 6.1 III |