4,4'-Difluorbenzhydrol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4,4'-Difluorophenyl phenyl carbinol, 4,4'-Difluorobenzhydryl alcohol, 4,4'-Difluoro-α-phenylbenzyl alcohol, Bis(4-fluorophenyl)carbinol, 4,4'-Difluorodiphenylmethanol, Bis(4-fluorophenyl)methanol
A14370.06 A14370.14 A14370.22
A14370.06EA 255 DKK
A14370.06 A14370.14 A14370.22
4,4'-Difluorbenzhydrol ≥98%
4,4'-Difluorbenzhydrol
Purity: 98+% CAS No.: 365-24-2 Molecular Formula: C13H10F2O Formula Weight: 220.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-49° Boiling Point: 142-144°/3mm Beilstein Reference: 2332258 MDL No.: MFCD00000357
Formel: C₁₃H₁₀F₂O
Molekylvægt: 220.22 g/mol
Kogepunkt: 142…144 °C (3 mmHg)
Smeltepunkt: 45…49 °C
Massefylde: 1 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000357
CAS-nummer: 365-24-2
EINECS: 206-671-8