(3-Methoxyphenyl)acetonitril ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
3-Methoxybenzyl cyanide, 2-(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
A14317.06
A14317.14
A14317.22
A14317.06EA
473
DKK
A14317.06
A14317.14
A14317.22
(3-Methoxyphenyl)acetonitril ≥99%
(3-Methoxyphenyl)acetonitril
Purity: 99%
CAS No.: 19924-43-7
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5312
Boiling Point: 278-282°
Beilstein Reference: 1865539
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001910
Formel:
C₉H₉NO Molekylvægt: 147.18 g/mol Kogepunkt: 278…282 °C Massefylde: 1.082 Flammepunkt: 98 °C (208 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001910 CAS-nummer: 19924-43-7 EINECS: 243-428-5 UN nummer: 3276 ADR: 6.1 III |