3-(2-Methoxyphenyl)propionsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(2-Methoxyphenyl)propanoic acid
A14314.14 A14314.06 A14314.22
A14314.14EA 740 DKK
A14314.14 A14314.06 A14314.22
3-(2-Methoxyphenyl)propionsyre ≥98%
3-(2-Methoxyphenyl)propionsyre
Purity: 98+% CAS No.: 6342-77-4 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Melting Point: 85-88° Beilstein Reference: 2097012
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molekylvægt: 180.2 g/mol
Kogepunkt: 302
Smeltepunkt: 85…88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002772
CAS-nummer: 6342-77-4
EINECS: 228-738-0