5-Chlor-o-anisidin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Chloro-2-methoxyaniline, 5-Chloro-2-anisidine, 2-Amino-4-chloroanisole
A14244.22 A14244.36
A14244.22EA 575 DKK
A14244.22 A14244.36
5-Chlor-o-anisidin ≥98%
5-Chlor-o-anisidin
Purity: 98% CAS No.: 95-03-4 Molecular Formula: C7H8ClNO Formula Weight: 157.60 Odour: Characteristic Melting Point: 79-84° Boiling Point: 135°/8mm Beilstein Reference: 879161 UN No.: 2233 MDL No.: MFCD00007777
Formel: C₇H₈ClNO
Molekylvægt: 157.6 g/mol
Kogepunkt: 135 °C (8 mmHg)
Smeltepunkt: 79…84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007777
CAS-nummer: 95-03-4
EINECS: 202-385-2
UN nummer: 2233
ADR: 6.1 III