Bis(2-chlorethyl)ether ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chloroethyl ether
A14234.0B A14234.18 A14234.30
A14234.0BEA 2690 DKK
A14234.0B A14234.18 A14234.30
Bis(2-chlorethyl)ether ≥99%
Bis(2-chlorethyl)ether
Purity: 99% CAS No.: 111-44-4 Molecular Formula: C4H8Cl2O Formula Weight: 143.01 Flash Point: 55°(131°F) Refractive Index: 1.4570 Odour: Pungent Melting Point: -50° Boiling Point: 178° Beilstein Reference: 605317 Merck Reference: 14,3066 UN No.: 1916 MDL No.: MFCD00000975
Formel: C₄H₈Cl₂O
Molekylvægt: 143.01 g/mol
Kogepunkt: 178 °C
Smeltepunkt: –50 °C
Massefylde: 1.219
Flammepunkt: 55 °C (131 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000975
CAS-nummer: 111-44-4
EINECS: 203-870-1
UN nummer: 1916
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03091