2-(4-Bromphenyl)ethanol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A14143.06 A14143.03 A14143.14 A14143.30
A14143.06EA 1390 DKK
A14143.06 A14143.03 A14143.14 A14143.30
2-(4-Bromphenyl)ethanol ≥98%
2-(4-Bromphenyl)ethanol
Purity: 98% CAS No.: 4654-39-1 Molecular Formula: C8H9BrO Formula Weight: 201.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5730 Boiling Point: 106-108°/1mm Beilstein Reference: 2079929 MDL No.: MFCD00002897
Formel: C₈H₉BrO
Kogepunkt: 106…108 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 36…38 °C
Massefylde: 1,436
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002897
CAS-nummer: 4654-39-1
EINECS: 225-093-7