Benzothiazol-2-thiol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Benzothiazolethiol, Mercapto-2 benzothiazole, Benzo[d]thiazole-2(3H)-thione, Benzothiazole-2-thiol, MBT
A14086.09 A14086.0E A14086.22 A14086.36
A14086.09EA 246 DKK
A14086.09 A14086.0E A14086.22 A14086.36
Benzothiazol-2-thiol ≥97%
Benzothiazol-2-thiol
Purity: 97% CAS No.: 149-30-4 Molecular Formula: C7H5NS2 Formula Weight: 167.25 Flash Point: 243°(469°F) Melting Point: 178-182° Beilstein Reference: 119484 Merck Reference: 14,5868 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00005781
Formel: C₇H₅NS₂
Kogepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 178…182 °C
Massefylde: 1,420
Flammepunkt: 243 °C (469 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005781
CAS-nummer: 149-30-4
EINECS: 205-736-8
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,5868