3-Chlorbenzoylacetonitril 98
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3'-Chloro-2-cyanoacetophenone, (3-Chlorobenzoyl)acetonitrile, 3-(3-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
A13913.03 A13913.06
A13913.03EA 344 DKK
A13913.03 A13913.06
3-Chlorbenzoylacetonitril 98
3-Chlorbenzoylacetonitril
Purity: 98% CAS No.: 21667-62-9 Molecular Formula: C9H6ClNO Formula Weight: 179.61 Melting Point: 78-83° Beilstein Reference: 2414476
Formel: C₉H₆ClNO
Molekylvægt: 179.61
Smeltepunkt: 78…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067891
CAS-nummer: 21667-62-9