3-(4-Methoxyphenyl)propionsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A13655.14 A13655.22
A13655.14EA 906 DKK
A13655.14 A13655.22
3-(4-Methoxyphenyl)propionsyre ≥98%
3-(4-Methoxyphenyl)propionsyre
Purity: 98% CAS No.: 1929-29-9 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Melting Point: 102-106° Beilstein Reference: 1953326
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Kogepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 102…106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002777
CAS-nummer: 1929-29-9
EINECS: 217-678-0