2-Chlorbenzoylacetonitril 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A13611.06
A13611.14
A13611.22
A13611.06EA
531
DKK
A13611.06
A13611.14
A13611.22
2-Chlorbenzoylacetonitril 95%
2-Chlorbenzoylacetonitril
Purity: 98%
CAS No.: 40018-25-5
Molecular Formula: C9H6ClNO
Formula Weight: 179.61
Melting Point: 54-58°
Beilstein Reference: 2413204
Formel:
C₉H₆ClNO Smeltepunkt: 54…58 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051624 CAS-nummer: 40018-25-5 |