trans-2-Hexenoic acid 96%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 96%
CAS No.: 13419-69-7
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.4385
Melting Point: 30-35°
Boiling Point: 217°
Beilstein Reference: 1720443
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002705
Formel:
C₆H₁₀O₂ Kogepunkt: 217 °C Smeltepunkt: 30…35 °C Massefylde: 0,965 Flammepunkt: 125 °C (257 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002705 CAS-nummer: 13419-69-7 EINECS: 236-528-5 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |