6-Chlornicotinonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A13291.06
A13291.03
A13291.14
A13291.06EA
782
DKK
A13291.06
A13291.03
A13291.14
6-Chlornicotinonitril ≥98%
6-Chlornicotinonitril
Purity: 98%
CAS No.: 33252-28-7
Molecular Formula: C6H3ClN2
Formula Weight: 138.56
Melting Point: 116-119°
Boiling Point: 105-107°/1mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00084941
Formel:
C₆H₃ClN₂ Kogepunkt: 105…107 °C (1 mmHg) Smeltepunkt: 116…119 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00084941 CAS-nummer: 33252-28-7 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |