Tris(4-chlorphenyl)phosphin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A12487.03 A12487.06
A12487.03EA 666 DKK
A12487.03 A12487.06
Tris(4-chlorphenyl)phosphin ≥97%
Tris(4-chlorphenyl)phosphin
Purity: 97% CAS No.: 1159-54-2 Molecular Formula: C18H12Cl3P Formula Weight: 365.63 Melting Point: 102-103° Beilstein Reference: 751458
Formel: C₁₈H₁₂Cl₃P
Kogepunkt: 431 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 102…103 °C
Massefylde: 1,449 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013639
CAS-nummer: 1159-54-2
EINECS: 214-596-7