4-Chlorbenzoylacetonitril ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A12364.06
A12364.14
A12364.22
A12364.06EA
801
DKK
A12364.06
A12364.14
A12364.22
4-Chlorbenzoylacetonitril ≥98%
4-Chlorbenzoylacetonitril
Purity: 98%
CAS No.: 4640-66-8
Molecular Formula: C9H6ClNO
Formula Weight: 179.61
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 743368
Formel:
C₉H₆ClNO Smeltepunkt: 128…132 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00051625 CAS-nummer: 4640-66-8 |