Eucalyptol ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,8-Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
A12269.AP A12269.AE
A12269.APEA 1660 DKK
A12269.AP A12269.AE
Eucalyptol ≥99%
Eucalyptol
Purity: 99% CAS No.: 470-82-6 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.24 Flash Point: 49°(120°F) Refractive Index: 1.4575 Melting Point: 1.0° Boiling Point: 176-177° Beilstein Reference: 105109 Merck Reference: 14,3895 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00167977
Formel: C₁₀H₁₈O
Molekylvægt: 154.25 g/mol
Kogepunkt: 176…177 °C
Smeltepunkt: 1.0 °C
Massefylde: 0.923
Flammepunkt: 49 °C (120 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00167977
CAS-nummer: 470-82-6
EINECS: 207-431-5
UN nummer: 3271
ADR: 3 III
Merck Index: 12,03940