N-(2-bromethyl)phthalimid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione
A12164.14 A12164.22 A12164.36
A12164.14EA 427 DKK
A12164.14 A12164.22 A12164.36
N-(2-bromethyl)phthalimid ≥98%
N-(2-bromethyl)phthalimid
Purity: 98+% CAS No.: 574-98-1 Molecular Formula: C10H8BrNO2 Formula Weight: 254.09 Melting Point: 80-84° Beilstein Reference: 148736
Formel: C₁₀H₈BrNO₂
Molekylvægt: 254.08 g/mol
Kogepunkt: 318
Smeltepunkt: 80…84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005902
CAS-nummer: 574-98-1
EINECS: 209-379-9