2-Acetyl-5-chlorthiophen ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A11850.09 A11850.18
A11850.09EA 614 DKK
A11850.09 A11850.18
2-Acetyl-5-chlorthiophen ≥99%
2-Acetyl-5-chlorthiophen
Purity: 99% CAS No.: 6310-09-4 Molecular Formula: C6H5ClOS Formula Weight: 160.62 Flash Point: 108°(226°F) Melting Point: 44-48° Boiling Point: 117-118°/17mm Beilstein Reference: 113936 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005444
Formel: C₆H₅ClOS
Kogepunkt: 117…118 °C (17 mmHg)
Smeltepunkt: 44…48 °C
Flammepunkt: 108 °C (226 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005444
CAS-nummer: 6310-09-4
EINECS: 228-630-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III