1,3-Diacetoxybenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A11547.18 A11547.30
A11547.18EA 367 DKK
A11547.18 A11547.30
1,3-Diacetoxybenzen ≥98%
1,3-Diacetoxybenzen
Purity: 98% CAS No.: 108-58-7 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5030 Boiling Point: 278° Beilstein Reference: 1875007 MDL No.: MFCD00008701
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Kogepunkt: 278 °C
Smeltepunkt: 142…143 °C
Massefylde: 1,179
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008701
CAS-nummer: 108-58-7
EINECS: 203-596-2