2-Methyl-4-pentensyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A11297.09 A11297.18
A11297.09EA 584 DKK
A11297.09 A11297.18
2-Methyl-4-pentensyre ≥98%
2-Methyl-4-pentensyre
Purity: 98% CAS No.: 1575-74-2 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.15 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.4310 Odour: Characteristic Boiling Point: 195° Beilstein Reference: 1720987 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00015570
Formel: C₆H₁₀O₂
Kogepunkt: 195 °C
Massefylde: 0,950
Flammepunkt: 107 °C (224 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015570
CAS-nummer: 1575-74-2
EINECS: 216-404-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,III