Furfurylalkohol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A10968.18 A10968.30 A10968.0B
A10968.18EA 314 DKK
A10968.18 A10968.30 A10968.0B
Furfurylalkohol ≥98%
Furfurylalkohol
Purity: 98% CAS No.: 98-00-0 Molecular Formula: C5H6O2 Formula Weight: 98.10 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4870 Odour: Mild Melting Point: -31° Boiling Point: 170-171° Beilstein Reference: 106291 Merck Reference: 14,4305 UN No.: 2874 MDL No.: MFCD00003252
Formel: C₅H₆O₂
Kogepunkt: 170…171 °C
Smeltepunkt: –31 °C
Massefylde: 1,129
Flammepunkt: 65 °C (149 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003252
CAS-nummer: 98-00-0
EINECS: 202-626-1
UN nummer: 2874
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4305