2-Amino-4-methylbenzothiazol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A10822.06 A10822.14 A10822.22
A10822.06EA 367 DKK
A10822.06 A10822.14 A10822.22
2-Amino-4-methylbenzothiazol 98%
2-Amino-4-methylbenzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 1477-42-5 Molecular Formula: C8H8N2S Formula Weight: 164.22 Melting Point: 137-139° Beilstein Reference: 129346
Formel: C₈H₈N₂S
Kogepunkt: 321 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 137…139 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005793
CAS-nummer: 1477-42-5
EINECS: 216-028-3