4,5-Dimethylthiazol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A10785.06
A10785.14
A10785.22
A10785.06EA
583
DKK
A10785.06
A10785.14
A10785.22
4,5-Dimethylthiazol ≥98%
4,5-Dimethylthiazole
Purity: 98%
CAS No.: 3581-91-7
Molecular Formula: C5H7NS
Formula Weight: 113.18
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.5210
Boiling Point: 157-158°
Beilstein Reference: 105694
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005336
Formel:
C₅H₇NS Molekylvægt: 113.18 g/mol Kogepunkt: 157…158 °C Massefylde: 1.070 Flammepunkt: 51 °C (123 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005336 CAS-nummer: 3581-91-7 EINECS: 222-703-3 ADR: 3 III |