2,5-Diphenyloxazol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A10654.14 A10654.22 A10654.36
A10654.14EA 450 DKK
A10654.14 A10654.22 A10654.36
2,5-Diphenyloxazol 99%
2,5-Diphenyloxazole
Purity: 99% CAS No.: 92-71-7 Molecular Formula: C15H11NO Formula Weight: 221.26 Melting Point: 70-74° Boiling Point: 360° MDL No.: MFCD00005306
Formel: C₁₅H₁₁NO
Kogepunkt: 360 °C
Smeltepunkt: 70…74 °C
Massefylde: 1,060
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005306
CAS-nummer: 92-71-7
EINECS: 202-181-3