4,4'-Difluorbenzophenon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Bis(4-Fluorophenyl)methanone, Bis(4-fluorophenyl) ketone
A10653.09 A10653.18 A10653.30
A10653.09EA 308 DKK
A10653.09 A10653.18 A10653.30
4,4'-Difluorbenzophenon ≥98%
4,4'-Difluorbenzophenon
Purity: 98+% CAS No.: 345-92-6 Molecular Formula: C13H8F2O Formula Weight: 218.20 Melting Point: 106-110° Boiling Point: 170-172°/10mm MDL No.: MFCD00000353
Formel: C₁₃H₈F₂O
Molekylvægt: 218.2 g/mol
Kogepunkt: 170…172 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 106…110 °C
Massefylde: 1.39 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000353
CAS-nummer: 345-92-6
EINECS: 206-466-3