2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2,4,6-Trimethoxynitrobenzene, 1,3,5-Trimethoxy-2-nitrobenzene, 1-Nitro-2,4,6-trimethoxybenzene
A10473.06
A10473.14
A10473.22
A10473.06EA
973
DKK
A10473.06
A10473.14
A10473.22
2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzen ≥98%
2-Nitro-1,3,5-trimethoxybenzen
Purity: 98%
CAS No.: 14227-18-0
Molecular Formula: C9H11NO5
Formula Weight: 213.19
Melting Point: 150-153°
Beilstein Reference: 2277262
Formel:
C₉H₁₁NO₅ Smeltepunkt: 150…153 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00016992 CAS-nummer: 14227-18-0 |