1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A10181.14
A10181.22
A10181.14EA
425
DKK
A10181.14
A10181.22
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrat ≥98%
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrat
Purity: 98%
CAS No.: 6001-64-5
Molecular Formula: C4H7Cl3O.0.5H2O
Formula Weight: 186.47 (177.46anhy)
Flash Point:
Formel:
C₄H₇Cl₃O·0.5H₂O Kogepunkt: 167 °C Smeltepunkt: 98…100 °C (anhydr.) Flammepunkt: >100 °C (212 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004461 CAS-nummer: 6001-64-5 EINECS: 200-317-6 Merck Index: 14,2129 |