4-Fluorbenzyl mercaptan 96%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 96%
CAS No.: 15894-04-9
Molecular Formula: C7H7FS
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.5430
Boiling Point: 72-74°/15mm
Beilstein Reference: 2242520
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00040724
Formel:
C₇H₇FS Kogepunkt: 72…74 °C (15 mmHg) Massefylde: 1,157 Flammepunkt: 76 °C (168 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00040724 CAS-nummer: 15894-04-9 EINECS: 240-031-9 UN nummer: 2810 ADR: 6.1,III |