Titan(IV)butanolat ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
77124.09 77124.22 77124.36
77124.09EA 454 DKK
77124.09 77124.22 77124.36
Titan(IV)butanolat ≥99%
Titan(IV)butanolat
Formel: C₁₆H₃₆O₄Ti
Kogepunkt: 310…314 °C
Smeltepunkt: –55 °C
Massefylde: 0,998
Flammepunkt: 41 °C (170 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009433
CAS-nummer: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN nummer: 2924
ADR: 3,III